Learn More
N-etilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022337
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
CAS: 103-69-5 | C8H11N | 121.183 g/mol
La N-etilanilina (NEA) puede usarse como estándar interno en el análisis de GC de la extracción de nicotina de chicles de nicotina. Puede usarse en la síntesis de las siguientes películas de 2-(N-etilfenilamino)-1,4-benzoquinona, ácido 2-(arilaminometil)fenilborónico, poli(metacrilato de metilo) (PMMA) que contienen NEA y poli(N-etilanilina ) (PNEA).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-etilanilina (NEA) puede usarse como estándar interno en el análisis de GC de la extracción de nicotina de chicles de nicotina.Puede usarse en la síntesis de las siguientes películas. 2-(N-etilfenilamino)-1,4-benzoquinona, ácido 2-(arilaminometil)fenilborónico, poli(metacrilato de metilo) (PMMA) que contienen NEA y poli(N-etilanilina) (PNEA).
Solubilidad
Soluble en agua (50 g/l).
Notas
Sensible al aire y a la luz, almacenar en la oscuridad y lejos del aire.Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado.Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-69-5
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00009025
Clave InChI OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin
PubChem CID 7670
ChEBI CHEBI:34870
Nombre IUPAC N-etilanilina
SMILES CCNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylaniline
Punto de fusión -64°C
Densidad 0.961
Punto de ebullición 204°C to 205°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.554
Cantidad 500 mL
Número UN UN2272
Beilstein 507468
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,3764
Información de solubilidad Soluble in water (50g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 97%