Learn More
N-Etilciclohexilamina, 98 %, Thermo Scientific™
18.90€ - 43.40€
CAS | 5459-93-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H17N |
Peso molecular (g/mol) | 127.23 |
Clave InChI | AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e |
PubChem CID | 21609 |
Nombre IUPAC | N-etilciclohexanamina |
SMILES | CCNC1CCCCC1 |
Descripción
5459-93-8 | |
127.23 | |
n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e | |
N-etilciclohexanamina |
C8H17N | |
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N | |
21609 | |
CCNC1CCCCC1 |
Especificaciones
N-Ethylcyclohexylamine | |
97.5 | |
De incoloro a amarillo | |
164°C | |
Auténtico | |
C8H17N | |
0.85 | |
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N | |
N-etilciclohexanamina | |
21609 | |
98% |
5459-93-8 | |
100.0 | |
0.8500g/mL | |
30°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.4500 to 1.4530 (20°C, 589nm) | |
n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e | |
CCNC1CCCCC1 | |
127.23 | |
127.23 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 226-733-8
- N-Ethylcyclohexylamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.