Learn More
N-Etiletilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-72-5 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
27.15€ - 98.90€
CAS 110-72-5
Fórmula molecular C4H12N2
Peso molecular (g/mol) 88.154
Número MDL MFCD00008166
Clave InChI SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine
PubChem CID 66071
Nombre IUPAC N'-etiletano-1,2-diamina
SMILES CCNCCN
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11435607
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23577.06
5 g
27.15€
5 g
11445607
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23577.14
25 g
98.90€
25 g
Descripción
Descripción
N-Ethylethylenediamine is a chelating agent used in mutagenesis research studies. It undergoes condensation with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde. It also forms organometallic ruthenium(II) complexes that inhibit the growth in human ovarian cancer cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-etiletilendiamina es un agente quelante utilizado en estudios de investigación sobre la mutagénesis. Sufre condensación con el 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído. También forma complejos de rutenio(II) organometálicos que inhiben el crecimiento de las líneas celulares del cáncer de ovario en humanos.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
110-72-5
88.154
SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
66071
CCNCCN
C4H12N2
MFCD00008166
n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine
N'-etiletano-1,2-diamina
Especificaciones
N-Ethylethylenediamine
0.837
34°C (93°F)
1.44
UN2733
Air Sensitive
SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
N'-etiletano-1,2-diamina
66071
98%
110-72-5
128°C to 130°C
C4H12N2
MFCD00008166
1098272
n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine
CCNCCN
88.154
88.15
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H226
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido y vapor inflamables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:3; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-795-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes