Learn More
n-heptano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7032503
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
2500 ml
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
n-Heptane is used in paints and coatings, as the rubber cement solvent and GC analysis, HPLC, spectrophotometry and environmental testing. Used as a primary reference standard in determining the knock rating of carburetor fuels and solvent especially for vegetable oils, low temperature thermo- meters, calibrations, and polymerization reaction medium. The hydroisomerization of n-heptane to form dibranched and tribranched products useful for producing high octane gasoline. water/AOT/n-heptane microemulsions plays an essential role for the synthesis, size control, and passivation of CdS nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-heptano se utiliza en pinturas y recubrimientos, como el disolvente de adhesivo de caucho, y en análisis de GC, HPLC, espectrofotometría y pruebas ambientales. Se utiliza como estándar de referencia principal para determinar el índice de picado de combustibles de carburador y disolvente, especialmente para aceites vegetales, termomedidores de baja temperatura, calibraciones y medios de reacción de polimerización. La hidroisomerización de n-heptano para formar productos dirramificados y trirramificados útiles para producir gasolina de octanaje alto. Las microemulsiones de agua/AOT/n-heptano desempeñan un papel esencial en la síntesis, el control de tamaño y la pasivación de nanopartículas de CDS.
Solubilidad
Miscible con alcohol, cloroformo y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de sustancias incompatibles.
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Punto de fusión -91°C
Densidad 0.684
Punto de ebullición 97°C to 99°C
Temperatura de inflamación −4°C (25°F)
Olor Petroleum-like
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Índice de refracción 1.3877
Cantidad 1000 mL
Número UN UN1206
Beilstein 1730763
Índice Merck 14,4659
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: n-Heptane