Learn More
n-Hexane, 95%, Optima™ for HPLC and GC/MS, Fisher Chemical™
Código de producto. 16504344 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Vidrio sodocálcico ámbar
Vidrio ámbar Safe-Cote™
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Disolvente versátil y de alta pureza adecuado para HPLC, espectrofotometría y análisis de GC/MS
  • Revisado para contaminantes fluorescentes y absorbentes de rayos UV para reducir las interferencias y permitir líneas base más suaves
  • Eficacia probada en GC/MS
  • También cumple las especificaciones ACS
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-54-3, 107-83-5, 96-14-0
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión -95°C
Absorbancia 0.005 AU max. at 254nm, 0.005 AU max. at 280nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.25 AU max. at 210nm, 1.00 AU max. at 195nm
Color Incolora
Densidad 0.659g/cm³
Punto de ebullición 69°C
Cantidad 4 L
Identificación Pass Test
Envase Vidrio sodocálcico ámbar
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Also meets ACS specifications
Índice de refracción 1.3710 to 1.3750 (at 25°C)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Residuos después de la evaporación 1ppm max.
Presión de vapor 160mbar at 20°C
Número UN 1208
Viscosidad 0.31 mPa/s at 20°C
Agua 0.01% max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.17
Grado OPTIMA™