Learn More
n-Hexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045245
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
El n-hexano se utiliza como disolvente para extraer aceites comestibles de semillas y cultivos vegetales. Los grados comerciales del hexano se utilizan como disolventes para pegamentos, barnices y tintas, agente limpiador (desengrasante) en la industria de impresión, líquido en termómetros de baja temperatura. Otros usos son como combustibles y aditivos de combustible, productos intermedios y productos químicos de laboratorio.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-hexano se utiliza como disolvente para extraer aceites comestibles de semillas y cultivos vegetales. Los grados comerciales del hexano se utilizan como disolventes para pegamentos, barnices y tintas, agente limpiador (desengrasante) en la industria de impresión, líquido en termómetros de baja temperatura. Otros usos son como combustibles y aditivos de combustibles, productos intermediarios y químicos de laboratorio.
Solubilidad
Miscible con alcohol, cloroformo, acetona y éter.
Notas
Incompatible con el tetraóxido de dinitrógeno. Almacenar en un entorno fresco y seco.
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión -95°C
Densidad 0.659
Punto de ebullición 69°C
Cantidad 50 mL
Temperatura de inflamación −23°C (−9°F)
Olor Weak, Characteristic
Índice de refracción 1.375
Número UN UN1208
Beilstein 1730733
Índice Merck 14,4694
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hexane