Learn More
n-Hexano, grado HPLC, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408262
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
as a solvent to extract edible oils from seed and vegetable crops. Commercial grades of hexane are used as solvents for glues, varnishes, and inks, cleaning agent (degreaser) in the printing industry, liquid in low temperature thermometers. other uses are as Fuels and fuel additives, Intermediates and Laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión °C to 95°C
Densidad 0.659 g/mL
Punto de ebullición 69°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación -23°C (-9°F)
Forma física Líquido, destilado en vidrio
Índice de refracción 1.375
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min
Beilstein 1730733
Información de solubilidad Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexane, HPLC Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hexane