Learn More
n-Hexano, grado medioambiental, > 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408263
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16 litros
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Para análisis de residuos de pesticidas, GC y medioambientales
Pesticide residue, environmental and GC analysis.n-Hexane is used in spectrophotometry and environmental testing. It is used as a solvent to extract edible oils from seed and vegetable crops. Commercial grades of hexane are used as solvents for glues, varnishes, and inks, cleaning agent (degreaser) in the printing industry, liquid in low temperature thermometers. other uses are as Fuels and fuel additives, Intermediates and Laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión °C to 95°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.659
Punto de ebullición 69°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -23°C (-9F)
Punto de ignición 240°C (464°F)
Olor Weak, characteristic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.375
Intervalo de porcentaje de ensayo >95%
Beilstein 1730733
Información de solubilidad Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Grado Medioambiente