Learn More
n-Hexano, grado espectrofotométrico, 95 + %, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051659
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
800 ml
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-Hexane is used in the formulation of glues for shoes, leather products, and roofing, as a cleaning agent, de-greasing agent. It is used to extract edible oils from seeds and vegetables, a non-polar solvent in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión -95°C
Densidad 0.659 g/mL
Punto de ebullición 69°C
Cantidad 200 mL
Temperatura de inflamación -23°C (-9°F)
Olor Weak, characteristic
Envase Frasco ChemSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.375
Número UN UN1208
Beilstein 1730733
Índice Merck 14,4694
Información de solubilidad Soluble in ethyl ether, chloroform. Miscible with ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza ≥95%
Grado Espectrofotometría