Learn More
n-Hexano, grado espectrofotométrico, 95 + %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348397
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-Hexane used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión °C to 95°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.659
Punto de ebullición 69°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación -23°C (-9°F)
Olor Weak, characteristic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.375
Intervalo de porcentaje de ensayo >95%
Presión de vapor 160 hPa (120mm Hg) at 20°C
Número UN 1208; Colorless
Beilstein 1730733
Información de solubilidad Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Grado Espectrofotometría