Learn More
Bromuro de n-Hexilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465355
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 124397-96-2
Densidad 0.965
Fórmula molecular C6H13BrZn
Fórmula lineal CH3(CH2)5ZnBr
Número MDL MFCD00671999
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 1-hexylzinc bromide, bromo hexyl zinc, hexylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 1-hexylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, n-hexylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clave InChI IWFHUAMVSWOCPN-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCC[CH2-].[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromocinc(1+); hexano
Peso molecular (g/mol) 230.454
PubChem CID 3321884
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.45