Learn More
N-Isopropil-4-nitroanilina, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489067
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25186-43-0
Fórmula molecular C9H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.207
Número MDL MFCD00128997
Clave InChI VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro
PubChem CID 32833
Nombre IUPAC 4-nitro-N-propan-2-ilanilina
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropyl-4-nitroaniline
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥97%