Learn More
N-Isopropil-N'-fenil-p-fenilenodiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine |
Punto de fusión | 74°C to 80°C |
Densidad | 1.1 |
Punto de ebullición | 161°C (1 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 172°C (342°F) |
Cantidad | 1 kg |
Número UN | UN3077 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.32 |
Porcentaje de pureza | 95% |