Learn More
N-Isopropil-N'-fenil-p-fenilenodiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028201
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
CAS: 101-72-4 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-72-4
Fórmula molecular C15H18N2
Peso molecular (g/mol) 226.323
Número MDL MFCD00026348
Clave InChI OUBMGJOQLXMSNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ippd, n-isopropyl-n'-phenyl-p-phenylenediamine, n-isopropyl-n'-phenyl-1,4-phenylenediamine, cyzone, 4-anilino-n-isopropylaniline, antigen 3c, antioxidant ip, santoflex ip, diaphen fp, cyzone ip
PubChem CID 7573
ChEBI CHEBI:63569
Nombre IUPAC 1-N-fenil-4-N-propán-2-ilbenceno-1,4-diamina
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
Punto de fusión 74°C to 80°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 161°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 172°C (342°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.32
Porcentaje de pureza 95%