Learn More
N-Metil-1,3-propanodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236883 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
CAS: 6291-84-5 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6291-84-5
Fórmula molecular C4H12N2
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008209
Clave InChI QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1,3-propanediamine, n-methyl-1,3-diaminopropane, 3-methylamino propylamine, 1,3-propanediamine, n-methyl, n-methylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl methylamine, n-methyltrimethylenediamine, 3-aminopropylmethylamine, n-methyl-1,3-propylenediamine, 1-amino-3-methylamino propane
PubChem CID 80511
Nombre IUPAC N'-metilpropano-1,3-diamina
SMILES CNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-1, 3-propanediamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -72°C
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 139°C to 141°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NH(CH2)3NH2
Índice de refracción 1.4468
Cantidad 2.5 L
Número UN 2922
Beilstein 04,I,419
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Viscosidad 1.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-1,3-propanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.