Learn More
n-metil-(2-anilinopirimidin-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10586914
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 944450-95-7
Fórmula molecular C12H14N4
Peso molecular (g/mol) 214.27
Número MDL MFCD11841075
Clave InChI IFWJJBILYKUROD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylamino methyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 5-methylamino methyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-methylamino methyl pyrimidin-2-yl phenylamine, n-methyl-2-phenylamino pyrimidin-5-yl methylamine
PubChem CID 33589547
Nombre IUPAC 5-(metilaminometil)-N-fenilpirimidin-2-amina
SMILES CNCC1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(2-anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.27
Porcentaje de pureza 97%