Learn More
N-Metil-(2-morfolinopirimidin-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3586856
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 937796-14-0
Fórmula molecular C10H16N4O
Peso molecular (g/mol) 208.265
Número MDL MFCD09966161
Clave InChI PFYPMSRZQMFCJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-morpholinopyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanamine
PubChem CID 42556099
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-morfolin-4-ilpirimidin-5-il)metanamina
SMILES CNCC1=CN=C(N=C1)N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(2-morpholinopyrimidin-5-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%