Learn More
N-Metiletilenodiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081957
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 109-81-9 | C3H12N2 | 76.14 g/mol
N-Methylethylenediamine undergoes condensation with pyridine-2-carboxaldehyde to form an imine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-metiletilendiamina se somete a condensación con piridin-2-carboxaldehído para formar una imina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-81-9
Fórmula molecular C3H12N2
Peso molecular (g/mol) 76.14
Número MDL MFCD00008165
Clave InChI KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine
PubChem CID 8014
Nombre IUPAC N'-metiletano-1,2-diamina
SMILES C[NH2+]CC[NH3+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylethylenediamine
Densidad 0.851
Punto de ebullición 114°C to 116°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal H2NCH2CH2NHCH3
Índice de refracción 1.4395
Cantidad 5 g
Número UN UN2734
Beilstein 878141
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.13
Porcentaje de pureza 95%