Learn More
N-Metilpropargilamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10248364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 35161-71-8 | C4H7N | 69.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35161-71-8
Fórmula molecular C4H7N
Peso molecular (g/mol) 69.11
Número MDL MFCD00008573
Clave InChI HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n-methyl, methyl-prop-2-ynyl-amine, 3-methylamino-1-propyne, n-methylpropyn-2-ylamine, n-methyl-n-prop-2-ynylamine, n-methyl-2-propyn-1-amine, n-methyl-n-propargylamine, methyl prop-2-yn-1-yl amine, 2-propyn-1-amine,n-methyl-9ci
PubChem CID 96160
Nombre IUPAC N-metilprop-2-in-1-amina
SMILES CNCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylpropargylamine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 82°C to 84°C
Temperatura de inflamación 1°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC∽CCH2NHCH3
Índice de refracción 1.4332
Cantidad 5 g
Beilstein 04,228
Gravedad específica 0.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.11
Porcentaje de pureza 98+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylpropargylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-Methylpropargylamine