Learn More
N,N'-Di(1-naftil)bencidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15451799
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152670-41-2
Fórmula molecular C32H24N2
Peso molecular (g/mol) 436.558
Número MDL MFCD09261380
Clave InChI SZDXPEWZZGNIBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-di 1-naphthyl-4,4'-benzidine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di-naphthalen-1-yl-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di 1-naphthyl benzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine,n4,n4'-di-1-naphthalenyl, n, n'-dinaphthol-benzidine, n4,n4'-bis naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, pubchem12682, acmc-1bwou
PubChem CID 18958605
Nombre IUPAC N-[4-[4-(naftalen-1-ilamino)fenil]fenil]naftalen-1-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)NC5=CC=CC6=CC=CC=C65
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine
Cantidad 5 g
Beilstein 3484371
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido