Learn More
N,N'-Di(1-naftil)bencidina, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 3484371 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.56 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |