Learn More
Sal de diciclohexilamonio N,N'-Di-Boc-L-histidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 31687-58-8 | C28H48N4O6 | 536.714 g/mol
63.32€
CAS | 31687-58-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C28H48N4O6 |
Peso molecular (g/mol) | 536.714 |
Clave InChI | WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N |
Sinónimo | boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvate |
PubChem CID | 16211319 |
Nombre IUPAC | Ácido N-ciclohexilciclohexanamina;(2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]imidazol-4-il]propanoico |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15476926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62018.03 |
1 g |
63.32€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15486926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62018.06 |
5 g |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
31687-58-8 | |
536.714 | |
boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvate | |
Ácido N-ciclohexilciclohexanamina;(2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]imidazol-4-il]propanoico |
C28H48N4O6 | |
WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N | |
16211319 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
Especificaciones
N,N'-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt | |
31687-58-8 | |
C28H48N4O6 | |
WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N | |
Ácido N-ciclohexilciclohexanamina;(2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]imidazol-4-il]propanoico | |
16211319 | |
95% |
160°C to 165°C (decomposition) | |
Blanco | |
boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvate | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 | |
536.714 | |
536.7 | |
Sólido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 250-764-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes