Learn More
N,N'-Di-terc-butiletilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044168
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 4062-60-6 | C10H24N2 | 172.316 g/mol
N,N'-Di-tert-butylethylenediamine is used as a primary and secondary intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-di-terc-butiletilendiamina se utiliza como intermedio primario y secundario. También se usa como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble (33 g/l) (25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4062-60-6
Fórmula molecular C10H24N2
Peso molecular (g/mol) 172.316
Número MDL MFCD00014996
Clave InChI KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-di-tert-butylethylenediamine, 1,2-bis tert-butylamino ethane, n,n'-di-t-butylethylenediamine, n1,n2-di-tert-butylethane-1,2-diamine, unii-6wai8u5v0w, n,n'-bis tert-butyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl, n,n'-di-tert-butyl-ethylenediamine, 6wai8u5v0w, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl-1,2-ethanediamine
PubChem CID 77680
Nombre IUPAC N,N'-diterc-butiletano-1,2-diamina
SMILES CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Punto de ebullición 132°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Fórmula lineal (CH3)3CNHCH2CH2NHC(CH3)3
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1738432
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.32
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N'-Di-tert-butylethylenediamine