Learn More
N,N-Dibencil-4-bromoanilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11382269
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65145-14-4
Formula molecolare C20H18BrN
Molecular Weight (g/mol) 352.28
Numero MDL MFCD09037473
InChI Key RSFLPIGKWXARAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-n,n-dibenzylaniline, benzenemethanamine, n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl, acmc-20ak9j, 4-bromophenyldibenzylamine, n-4-bromophenyl dibenzylamine, n,n-dibenzyl-4-bromobenzenamine, 4-n,n-dibenzylamino bromobenzene, n-4bromophenyl-n-phenylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl
PubChem CID 285423
IUPAC Name N,N-dibencil-4-bromoanilina
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico N,N-Dibenzyl-4-bromoaniline
Quantità 1 g
Peso formulazione 352.28
Percent Purity 95%