Learn More
N,N-Dibutilanilina, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10740092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dibutylaniline
Nombre de nota 99%
CAS 613-29-6
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -32°C
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 275°C
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H23N
Índice de refracción 1.5170 to 1.519
Número MDL MFCD00035799
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.9
Sinónimo benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water
Clave InChI FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC N,N-dibutilanilina
Peso molecular (g/mol) 205.35
PubChem CID 61154
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.34
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dibutylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.