Learn More
N,N-Dietil(2-cloro-1,1,2-trifluoroetil)amina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348386
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 357-83-5 | C6H11ClF3N | 189.606 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 357-83-5
Formula molecolare C6H11ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 189.606
Numero MDL MFCD00054672
InChI Key BDZHKUAKSMWSAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, n,n-diethyl 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl amine, n-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, yarovenko's reagent, acmc-20appo, 2-chloro-1,1,2-trifluorotriethylamine, 1,1,2-trifluoro-2-chloroethyldiethylamine, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyldiethylamine, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyltrifluoro, 1-diethylamino-1,1,2trifluoro-2-chloroethane
PubChem CID 136184
IUPAC Name 2-cloro-N,N-dietil-1,1,2-trifluoroetanamina
SMILES CCN(CC)C(C(F)Cl)(F)F
Especificaciones
Materiale o nome chimico N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Densità 1.19
Punti di ebollizione 38°C (10 mmHg)
Formula lineare ClFCHCF2N(CH2CH3)2
Quantità 25 g
Numero UN UN3267
Beilstein 1098675
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 189.61
Percent Purity 90%