Learn More
N,N-Dietiletilenediamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-109171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
CAS: 100-36-7 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-36-7
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.21
Número MDL MFCD00008176
Clave InChI UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 60993
Nombre IUPAC N',N'-dietiletano-1,2-diamina
SMILES CCN(CC)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diethylethylenediamine
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 145°C to 147°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4350 to 1.437
Cantidad 100 mL
Beilstein 04, 251
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ether,ethanol,toluene,ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.