Learn More
N,N'-Diisobutil-1,6-hexanodiamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11440107
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16121-92-9
Fórmula molecular C14H32N2
Peso molecular (g/mol) 228.424
Número MDL MFCD00048339
Clave InChI LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine
PubChem CID 177722
Nombre IUPAC N,N'-bis(2-Metilpropil)hexano-1,6-diamina
SMILES CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diisobutyl-1,6-hexanediamine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.41
Porcentaje de pureza 97%