Learn More
N,N'- Diisopropiletilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 121-05-1 | C8H20N2 | 144.26 g/mol
61.20€ - 178.89€
CAS 121-05-1
Fórmula molecular C8H20N2
Peso molecular (g/mol) 144.26
Clave InChI CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
PubChem CID 8459
Nombre IUPAC N',N'-di(propan-2-il)etano-1,2-diamina
SMILES CC(C)N(CCN)C(C)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
13541620
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
448250250
25 mL
61.20€
25 ml
13551620
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
448251000
100 mL
178.89€
100 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
121-05-1
144.26
2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
N',N'-di(propan-2-il)etano-1,2-diamina
C8H20N2
CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
8459
CC(C)N(CCN)C(C)C
Especificaciones
N, N-Diisopropylethylenediamine
0.8300g/mL
54°C
Frasco de vidrio
[(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
N',N'-di(propan-2-il)etano-1,2-diamina
8459
97%
121-05-1
170°C
97%
C8H20N2
0.83
Solubility in water: miscible
CC(C)N(CCN)C(C)C
144.26
144.26
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquidos y vapores inflamables.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-447-4
Nombre del producto
  • N,N-Diisopropylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.