Learn More
N,N'- Diisopropiletilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N-Diisopropylethylenediamine |
Densidad | 0.8300g/mL |
Punto de ebullición | 170°C |
Temperatura de inflamación | 54°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | [(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2 |
Cantidad | 100 mL |
Gravedad específica | 0.83 |
Información de solubilidad | Solubility in water: miscible |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Diisopropylethylenediamine
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.