Learn More
N,N'-Dimetil-1,3-propanediamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100 g
25 g
5 g
Description
Employed as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material used in organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se emplea como intermedio farmacéutico. Es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
completamente miscible en agua, 1e+006 mg/l @ 25 °C (est).
Notas
sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes, el dióxido de carbono y el aire. Almacénese bajo gas inerte.
se emplea como intermedio farmacéutico. Es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
completamente miscible en agua, 1e+006 mg/l @ 25 °C (est).
Notas
sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes, el dióxido de carbono y el aire. Almacénese bajo gas inerte.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine |
Densidad | 0.817 |
Punto de ebullición | 143°C to 146°C |
Temperatura de inflamación | 32°C (90°F) |
Olor | Amine-like |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2733 |
Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
Información de solubilidad | Fully miscible in water,1e+006mg/L @ 25°C (est). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.18 |
Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction