Learn More
N,N'-Dimetil-1,3-propanediamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Employed as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material used in organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
se emplea como intermedio farmacéutico. Es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
completamente miscible en agua, 1e+006 mg/l @ 25 °C (est).
Notas
sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes, el dióxido de carbono y el aire. Almacénese bajo gas inerte.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine |
Densidad | 0.817 |
Punto de ebullición | 143°C to 146°C |
Temperatura de inflamación | 32°C (90°F) |
Olor | Amine-like |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2733 |
Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
Información de solubilidad | Fully miscible in water,1e+006mg/L @ 25°C (est). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.18 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10239095 | Certificado de análisis | 30/01/2024 | A16901.22,A16901.14,A16901.06 |
10163226 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16901.22,A16901.14,A16901.06 |
10163025 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16901.22,A16901.14,A16901.06 |
10199425 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16901.22,A16901.14,A16901.06 |
10146547 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16901.22,A16901.14,A16901.06 |