Learn More
N,N'-Dimetil-1,3-propanediamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-33-1 | C5H16N2 | 104.20 g/mol
90.05€ - 303.00€
CAS | 111-33-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H16N2 |
Peso molecular (g/mol) | 104.20 |
Número MDL | MFCD00008292 |
Clave InChI | UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P |
Sinónimo | n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin |
PubChem CID | 66978 |
Nombre IUPAC | N,N'-dimetilpropano-1,3-diamina |
SMILES | C[NH2+]CCC[NH2+]C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10751921
|
Thermo Scientific Acros
314830050 |
5 g | Frasco de vidrio |
90.05€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10454215
|
Thermo Scientific Acros
314830250 |
25 g | Frasco de vidrio |
303.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
111-33-1 | |
104.20 | |
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P | |
66978 | |
C[NH2+]CCC[NH2+]C |
C5H16N2 | |
MFCD00008292 | |
n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin | |
N,N'-dimetilpropano-1,3-diamina |
Especificaciones
N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine | |
111-33-1 | |
100.0 | |
0.8100g/mL | |
20°C | |
96% min. (GC) | |
CH3NH(CH2)3NHCH3 | |
MFCD00008292 | |
n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin | |
C[NH2+]CCC[NH2+]C | |
104.20 | |
102.18 | |
Líquido |
97% | |
96.0 | |
Incolora | |
145.0°C | |
Auténtico | |
C5H16N2 | |
1.4375 to 1.4395 | |
0.81 | |
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P | |
N,N'-dimetilpropano-1,3-diamina | |
66978 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Líquido y vapor altamente inflamables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-859-1
missing translation for 'tsca' : TSCA