Learn More
N,N-Dimetil-1,4-butanodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3529-10-0 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
89.14€ - 322.61€
CAS | 3529-10-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H16N2 |
Peso molecular (g/mol) | 116.208 |
Número MDL | MFCD00047977 |
Clave InChI | GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine |
PubChem CID | 77063 |
Nombre IUPAC | N',N'-dimetilbutano-1,4-diamina |
SMILES | CN(C)CCCCN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11439410
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50276.03 |
1 g |
89.14€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11449410
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50276.06 |
5 g |
322.61€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa N,N-dimetil-1,4-butanodiamina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
3529-10-0 | |
116.208 | |
GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N | |
77063 | |
CN(C)CCCCN |
C6H16N2 | |
MFCD00047977 | |
4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine | |
N',N'-dimetilbutano-1,4-diamina |
Especificaciones
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine | |
C6H16N2 | |
1.44 | |
UN2735 | |
4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine | |
CN(C)CCCCN | |
116.208 | |
116.21 |
3529-10-0 | |
(CH3)2NCH2CH2CH2CH2NH2 | |
MFCD00047977 | |
Air Sensitive | |
GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N | |
N',N'-dimetilbutano-1,4-diamina | |
77063 | |
98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 222-559-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-Dimethylbutane-1,4-diamine