Learn More
N,N-Dimetil-1-naftilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 86-56-6 | C12H13N | 171.243 g/mol
38.20€ - 120.00€
CAS 86-56-6
Fórmula molecular C12H13N
Peso molecular (g/mol) 171.243
Número MDL MFCD00003919
Clave InChI AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-1-naphthylamine, 1-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthalenamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-naphthalenamine, n,n-dimethyl-1-napthylamine, dimethyl 1-naphthyl amine, alpha-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthylamine, n,n-dimethyl, dimethyl-alpha-naphthylamine, n,n-dimethyl-1-naftylamin
PubChem CID 6848
Nombre IUPAC N,N-dimetilnaftalen-1-amina
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11337908
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
036438.AA
5 mL
38.20€
5 ml
11347908
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
036438.AC
25 mL
120.00€
25 ml
Descripción
Descripción
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine is used in the nitrate reductase test to form a red precipitate of Prontosil by reacting with a nitrite-sulfanilic acid complex. And is also used to detection and determination of nitrites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
86-56-6
171.243
AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
6848
CN(C)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
C12H13N
MFCD00003919
n,n-dimethyl-1-naphthylamine, 1-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthalenamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-naphthalenamine, n,n-dimethyl-1-napthylamine, dimethyl 1-naphthyl amine, alpha-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthylamine, n,n-dimethyl, dimethyl-alpha-naphthylamine, n,n-dimethyl-1-naftylamin
N,N-dimetilnaftalen-1-amina
Especificaciones
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
Amarillo
145°C to 147°C (12 mmHg)
1.623
UN3082
n,n-dimethyl-1-naphthylamine, 1-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthalenamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-naphthalenamine, n,n-dimethyl-1-napthylamine, dimethyl 1-naphthyl amine, alpha-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthylamine, n,n-dimethyl, dimethyl-alpha-naphthylamine, n,n-dimethyl-1-naftylamin
AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
N,N-dimetilnaftalen-1-amina
6848
99%
86-56-6
1.039 g/mL
C12H13N
MFCD00003919
14,3252
Insoluble in water.
CN(C)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
171.243
171.24
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:9; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIOAMBIENTE, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 201-682-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes