Learn More
N,N-Dimetil-1-naftilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-119019 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
500 ml
CAS: 86-56-6 | C12H13N | 171.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-56-6
Fórmula molecular C12H13N
Peso molecular (g/mol) 171.24
Número MDL MFCD00003919
Clave InChI AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-1-naphthylamine, 1-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthalenamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-naphthalenamine, n,n-dimethyl-1-napthylamine, dimethyl 1-naphthyl amine, alpha-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthylamine, n,n-dimethyl, dimethyl-alpha-naphthylamine, n,n-dimethyl-1-naftylamin
PubChem CID 6848
Nombre IUPAC N,N-dimetilnaftalen-1-amina
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethyl-1-naphthylamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 139°C to 140°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7N(CH3)2
Índice de refracción 1.6210 to 1.623
Cantidad 5 mL
Beilstein 12, 1221
Índice Merck 15, 3276
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.