Learn More
N,N-dimetilacetamida, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N-Dimethylacetamide |
Punto de fusión | -20.0°C |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.9370g/mL |
Punto de ebullición | 164.0°C to 166.0°C |
Cantidad | 25 L |
Temperatura de inflamación | 70°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Bidón de metal |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N-dimetilacetamida, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido