Learn More
N,N-Dimetilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483894
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
10000 ml
2500 ml
500 ml
CAS: 121-69-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
N,N-Dimethylaniline acts as a precursor to triarylmethane dyes such as crystal violet and malachite green. It is also used in the synthesis of vanillin, methyl violet, and Michler's ketone. Further, it is used as a hardener for plastic resins and an acid scavenger in the manufacture of semisynthetic penicillins and cephalosporins. In addition to this, it is used as a promoter in the curing of polyester and vinyl ester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilanilina actúa como precursor de los tintes de triarilmetano, como el cristal violeta y el verde malaquita. También se utiliza en la síntesis de vanilina, violeta de metilo y cetona de Michler.′ Además, se usa como endurecedor de resinas plásticas y como eliminador de ácidos en la fabricación de penicilinas y cefalosporinas semisintéticas. Asimismo, se utiliza como promotor en el curado de resinas de poliéster y éster de vinilo.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter, acetona, cloroformo, benceno y alcalino.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-69-7
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00008304
Clave InChI JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene
PubChem CID 949
ChEBI CHEBI:16269
Nombre IUPAC N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylaniline
Punto de fusión 2°C
Densidad 0.956
Punto de ebullición 193°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.558
Cantidad 500 mL
Número UN UN2253
Beilstein 507140
Índice Merck 14,3234
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,benzene and alkaline.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dimethylaniline