Learn More
N,N'-Dimetiletilendiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
49.55€ - 152.00€
CAS | 110-70-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H12N2 |
Peso molecular (g/mol) | 88.154 |
Número MDL | MFCD00008290 |
Clave InChI | KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine |
PubChem CID | 8070 |
Nombre IUPAC | N,N'-dimetiletano-1,2-diamina |
SMILES | CNCCNC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11331547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02204.06 |
5 g |
49.55€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11341547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02204.14 |
25 g |
152.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
N,N'-Dimethylethylenediamine is used in DNA binding effect. It is used to enhance the adsorption of carbon dioxide. It acts as a ligand and form coordination complex such as dinitrato(N,N'-dimethyl-1,2-ethanediamine)copper(II) and dichloro(1,4-bis-(diphenyl phosphino)butane)-(1,2-ethylenediamine)ruthenium(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa N,N′-dimetiletilendiamina se utiliza en el efecto de unión al ADN. También se usa para mejorar la adsorción del dióxido de carbono. Actúa como ligando y da lugar a complejos de coordinación como el dinitrato(N,N′-dimetil-1,2-etanodiamina)copper(II) y el dicloro(1,4-bis-(difenil fosfino)butano)-(1,2-etilendiamina)rutenio(II).
Solubilidad
Miscible con cloroformo y diclorometano.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
Chemical Identifiers
110-70-3 | |
88.154 | |
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N | |
8070 | |
CNCCNC |
C4H12N2 | |
MFCD00008290 | |
n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine | |
N,N'-dimetiletano-1,2-diamina |
Specifications
N,N'-Dimethylethylenediamine | |
0.818 | |
28°C (82°F) | |
C4H12N2 | |
1.43 | |
UN2734 | |
Air Sensitive | |
Miscible with chloroform and dichloromethane. | |
CNCCNC | |
88.154 | |
88.15 |
110-70-3 | |
118°C to 119°C | |
Amine-like | |
CH3NHCH2CH2NHCH3 | |
MFCD00008290 | |
878142 | |
n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine | |
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N | |
N,N'-dimetiletano-1,2-diamina | |
8070 | |
95% |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H314-H318-H226
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido y vapor inflamables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, INFLAMABLE, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 203-793-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KV4250000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno