Learn More
N,N'-Dimetiletilenodiamina, téc., 85 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
84.40€ - 245.00€
CAS | 110-70-3 |
---|---|
Clave InChI | KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine |
PubChem CID | 8070 |
Nombre IUPAC | N,N'-dimetiletano-1,2-diamina |
SMILES | CNCCNC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10214240
|
Thermo Scientific Acros
116190250 |
25 g | Frasco de vidrio |
84.40€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10539420
|
Thermo Scientific Acros
116191000 |
100 g | Frasco de vidrio |
245.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
110-70-3 | |
n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine | |
N,N'-dimetiletano-1,2-diamina |
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N | |
8070 | |
CNCCNC |
Especificaciones
N,N′-Dimethylethylenediamine | |
110-70-3 | |
0.8190g/mL | |
26°C | |
C4H12N2 | |
1.4295 | |
0.819 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in organic solvents | |
CNCCNC | |
88.15 | |
88.15 | |
Técnico |
tech., 85% | |
De incoloro a amarillo | |
119.0°C | |
Auténtico | |
CH3NHCH2CH2NHCH3 | |
04, 250 | |
n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine | |
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N | |
N,N'-dimetiletano-1,2-diamina | |
8070 | |
85% | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN:Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclare
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-793-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KV4250000.
missing translation for 'tsca' : TSCA