Learn More
N,N-dimetilformamida, +99,8 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61.0°C
% mín. CAS 99.8
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición >350°C
Densidad 0.9450g/mL
Punto de ebullición 153.0°C
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación 58°C
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4290 to 1.4320
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+%
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Gravedad específica 0.945
Ácido valorable 0.0005 meq/g max.
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Base valorable 0.003 meq/g max.
Presión de vapor Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Agua 0.15% Max. (coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Índice Merck 15, 3267
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado Reactivo ACS