Learn More
N,N-dimetilformamida, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Apariencia clara
- Color (APHA) 15
- Residuo de evaporación 0,005 %
- Base titulable 0,003 mEq/g
- Ácido titulable 0,0005 mEq/g
- H2O 0,15 %
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N-Dimethylformamide |
Nombre de nota | For analysis ACS |
Punto de fusión | °C to 61°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.944 g/cm3 at 20°C |
Punto de ebullición | 153°C |
Temperatura de inflamación | 57°C (135°F) |
Punto de ignición | 440°C (824°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99.8% |
Olor | Amine-like |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- N,N-Dimethylformamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-Dimethylformamide