Learn More
N,N-dimetilformamida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323498
4 x 1 L, 4 litros
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Un disolvente para sustratos cromogénicos
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nivel máximo de impurezas
  • Apariencia clara
  • Color (APHA) 15
  • Residuo de evaporación 0,005 %
  • Base titulable 0,003 mEq/g
  • Ácido titulable 0,0005 mEq/g
  • H2O 0,15 %
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylformamide
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión °C to 61°C
Color Incolora
Densidad 0.944
Punto de ebullición 153°C
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Punto de ignición 440°C (824°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8%
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.431
Cantidad 4 x 1 L
Beilstein 605365
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Presión de vapor 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Grado ACS
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N-dimetilformamida, Thermo Scientific Chemicals >