Learn More
N,N-dimetilformamida, anhidro, sin amina, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408416
Click to view available options
Cantidad:
4 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
16 litros
4 litros
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Adecuado para ácidos nucleicos, síntesis de péptidos
Suitable for nucleic acids, peptide synthesisN, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylformamide
Nombre de nota Contains amine and water scavenging sieve
Punto de fusión -61°C
Color Incolora
Densidad 0.944 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 153°C
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Punto de ignición 440°C (824°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.431
Cantidad 4 L
Número UN 2265
Beilstein 605365
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Presión de vapor 3mm Hg at 20°C
Forma física Líquido