Learn More
N,N-Dimethylformamide, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell
Código de producto. 15617800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61°C (literature)
Nombre de nota Reagent Grade, ≥99%
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0.944 g/mL(lit.)
Punto de ebullición 152°C to 153°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.152
Temperatura de inflamación 57.5°C
Punto de ignición 833°F
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Presión de vapor 2.7 mmHg (20°C)
Número UN UN2265
Beilstein 605365
Agua max. 0.1%
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.10
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.