Learn More
N,N-dimetilhexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757519 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 4385-04-0 | C8H19N | 129.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4385-04-0
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.25
Número MDL MFCD00009522
Clave InChI QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t
PubChem CID 78090
Nombre IUPAC N,N-dimetilhexan-1-amina
SMILES CCCCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylhexylamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7440g/mL
Punto de ebullición 146°C to 150°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5N(CH3)2
Índice de refracción 1.4126 to 1.4146
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.744
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido