Learn More
N,N-Dimetiloctilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-119092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 ml
500 ML
CAS: 7378-99-6 | C10H23N | 157.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7378-99-6
Fórmula molecular C10H23N
Peso molecular (g/mol) 157.30
Número MDL MFCD00009558
Clave InChI UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
PubChem CID 16224
Nombre IUPAC N,N-dimetiloctan-1-amina
SMILES CCCCCCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethyloctylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -57.0°C
Densidad 0.7650g/mL
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (C8-chains) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7N(CH3)2
Índice de refracción 1.4233 to 1.4253
Cantidad 25 mL
Beilstein 04,I,386
Gravedad específica 0.765
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyloctylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.