Learn More
N-n-Hexilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15431818
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4746-32-1
Fórmula molecular C12H19N
Peso molecular (g/mol) 177.291
Número MDL MFCD00462723
Clave InChI OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47
PubChem CID 138340
Nombre IUPAC N-hexilina
SMILES CCCCCCNC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material N-n-Hexylaniline
Color Incoloro a marrón
Densidad 0.899g/mL
Punto de ebullición 140°C to 145°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.5230
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.