Learn More
N,N,N',N'-Tetraetiletilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510297 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
500 ml
CAS: 150-77-6 | C10H26N2 | 174.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-77-6
Fórmula molecular C10H26N2
Peso molecular (g/mol) 174.33
Número MDL MFCD00009055
Clave InChI DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo n,n,n',n'-tetraethylethylenediamine, teeda, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, tetraethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, 1,2-ethanediamine,n1,n1,n2,n2-tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2,n2-tetraethyl, 2-diethylamino ethyl diethylamine, acmc-20ak9v
PubChem CID 67423
SMILES CC[NH+](CC)CC[NH+](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
Color Amarillo
Densidad 0.8080g/mL
Punto de ebullición 189.0°C to 192.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2
Índice de refracción 1.4333 to 1.4353
Cantidad 10 mL
Beilstein 04,251
Gravedad específica 0.808
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetraetiletano-1,2-diamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.31
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N'',N''-Tetraethylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N,N'',N''-Tetraethylethylenediamine