Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diclorhidrato de N,N,N',N'-tetrametilo-p-fenilenodiamina, 98+ %
Código de producto. p-3737484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
CAS: 637-01-4 | C10H16N2·2HCl | 237.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-01-4
Fórmula molecular C10H16N2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 237.17
Número MDL MFCD00012482
Clave InChI FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
Nombre IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tetrametilbenceno-1,4-diamina;diclorhidrato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 220°C to 224°C
Color Beige a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 74
Índice Merck 10, 9052
Información de solubilidad Solubility in water: ca 50g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2